1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
108310500 108310100 108312500
ACRO108310500EA 72.1 EUR InStock
ACRO108310500 ACRO108310100 ACRO108312500
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle 99+%
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle
Formule: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,20 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005893
Numéro CAS: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration ≥99.0 % (Saponification)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité