6-Nitrocoumarine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Nitro-2H-chromen-2-one
A14792.06 A14792.14
A14792.06EA 47.3 EUR InStock
A14792.06 A14792.14
6-Nitrocoumarine ≥98%
6-Nitrocoumarine
Purity: 98+% CAS No.: 2725-81-7 Molecular Formula: C9H5NO4 Formula Weight: 191.14 Odour: Odourless Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 166079 MDL No.: MFCD00016973
Formule: C₉H₅NO₄
MW: 191,14 g/mol
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016973
Numéro CAS: 2725-81-7
EINECS: 220-341-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité