Dibromure de butane-1,4-diylbis[triphénylphosphonium] ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14214.09EA 57 EUR InStock
A14214.09 A14214.18
Dibromure de butane-1,4-diylbis[triphénylphosphonium] ≥98%
Dibromure de butane-1,4-diylbis[triphénylphosphonium]
Formule: C₄₀H₃₈Br₂P₂
MW: 740,51 g/mol
Point de fusion: 292…293 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031714
Numéro CAS: 15546-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité