Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19405.06 L19405.03
L19405.06EA 359 EUR InStock
L19405.06 L19405.03
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Purity: 97% CAS No.: 33543-78-1 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Melting Point: 176-178° Boiling Point: 48-51°/0.3mm MDL No.: MFCD03426031
Formule: C₆H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 48…51 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426031
Numéro CAS: 33543-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité