Acide imidazole-4,5-dicarboxylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17783.06 A17783.14 A17783.22
A17783.06EA 48.2 EUR InStock
A17783.06 A17783.14 A17783.22
Acide imidazole-4,5-dicarboxylique ≥97%
Acide imidazole-4,5-dicarboxylique
Purity: 97% CAS No.: 570-22-9 Molecular Formula: C5H4N2O4 Formula Weight: 156.10 Melting Point: ca 283° dec. Beilstein Reference: 147774
Formule: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Point de fusion: ∼ 283 °C (dec.)
Densité: 1.749
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005200
Numéro CAS: 570-22-9
EINECS: 209-327-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité