Acide imidazole-4,5-dicarboxylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18370.0010EA 93.8 EUR InStock
8.18370.9999 8.18370.0010
Acide imidazole-4,5-dicarboxylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide imidazole-4,5-dicarboxylique
Formule: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005200
Numéro CAS: 570-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 270 - 275 °C
Molar Mass 156.1 g/mol
Bulk Density 650 - 660 kg/m3
pH 3.7 (0.5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C
Hill Formula C5H4N2O4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité