1-Methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate, Methyl 1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
TL00659DA TL00659EA
MAYBTL00659DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00659DA MAYBTL00659EA
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01567300
Numéro CAS: 17289-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité