1-Methylimidazole-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51866.MDEA 65.4 EUR InStock
H51866.MD H51866.03
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 241…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179560
Numéro CAS: 41716-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité