4-Chloro-2,6-diméthoxypyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21696.06 B21696.14
B21696.06EA 56.3 EUR InStock
B21696.06 B21696.14
4-Chloro-2,6-diméthoxypyrimidine ≥98%
4-Chloro-2,6-diméthoxypyrimidine
Purity: 98+% CAS No.: 6320-15-6 Molecular Formula: C6H7ClN2O2 Formula Weight: 174.59 Melting Point: 71-73° Beilstein Reference: 137581
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,59 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006068
Numéro CAS: 6320-15-6
EINECS: 228-669-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité