2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
D2446-1G D2446-5G
TCIAD2446-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD2446-1G TCIAD2446-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,1580 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671526
Numéro CAS: 35700-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f83570da6ec36ddb99b3a9de0132a5a9b5618f35&vid=f83570da6ec36ddb99b3a9de0132a5a9b5618f35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité