Dihydrogénoarsénate d'ammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
31493.18 31493.30
31493.18EA 282 EUR InStock
31493.18 31493.30
Dihydrogénoarsénate d'ammonium ≥98%
Dihydrogénoarsénate d'ammonium
Purity: 98% CAS No.: 13462-93-6 Molecular Formula: NH4H2AsO4 Formula Weight: 158.98 Physical Form: Crystalline Density: 2.311 Refractive Index: 1.577 Melting Point: 300° dec. UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00064864
Formule: H₆AsNO₄
MW: 158,98 g/mol
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Densité: 2.311
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064864
Numéro CAS: 13462-93-6
EINECS: 236-667-1
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité