1,3-Dithiane-2-carboxylate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00663.06 L00663.14
L00663.06EA 89.2 EUR InStock
L00663.06 L00663.14
1,3-Dithiane-2-carboxylate d'éthyle ≥98%
1,3-Dithiane-2-carboxylate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 20462-00-4 Molecular Formula: C7H12O2S2 Formula Weight: 192.30 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5400 Melting Point: 19-21° Boiling Point: 75-77°/0.2mm Beilstein Reference: 1424352 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006657
Formule: C₇H₁₂O₂S₂
MW: 192,30 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1.220
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006657
Numéro CAS: 20462-00-4
EINECS: 243-838-4
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité