Thionin(acetate), pur, haute pureté colorant biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
229840050 229840250
ACRO229840050EA 66.1 EUR InStock
ACRO229840050 ACRO229840250
Thionin(acetate), pur, haute pureté colorant biologique
Thionin(acetate)
Formule: C₁₄H₁₃N₃O₂S
MW: 287,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081194
Numéro CAS: 78338-22-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 597 to 601 nm (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité