Thionin(acetate)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
A18912.06 A18912.14
A18912.06EA 63.2 EUR InStock
A18912.06 A18912.14
Thionin(acetate)
Thionin(acetate)
CAS No.: 78338-22-4 Molecular Formula: C14H13N3O2S Formula Weight: 287.34 MDL No.: MFCD00081194
Used as a biogical stain
Formule: C₁₄H₁₃N₃O₂S
MW: 287,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081194
Numéro CAS: 78338-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité