Thionin(acetate), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
861340-25G 861340-5G
861340-25GEA 483 EUR InStock
861340-25G 861340-5G
Thionin(acetate), Sigma-Aldrich®
Thionin(acetate)
Formule: C₁₄H₁₃N₃O₂S
MW: 287,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081194
Numéro CAS: 78338-22-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e52365a2e45e482c74604f1f41c182c4bdb558aa&vid=2424442daa6961cb6e6ab89cb4d2222b1e376bca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité