2-Mercaptobenzoxazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO125460250EA 51.3 EUR InStock
ACRO125460250
2-Mercaptobenzoxazole 99%
2-Mercaptobenzoxazole
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Point de fusion: 192…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005769
Numéro CAS: 2382-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 195 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité