(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18511.0005EA 58 EUR InStock
8.18511.0005 8.18511.9999
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride pour la synthèse
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₆H₂₁ClNP
MW: 413,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011752
Numéro CAS: 20430-33-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 326 - 338 °C
Molar Mass 413.88 g/mol
Synonyms Triphenyl-4-cyanobenzylphosphonium chloride
Hill Formula C26H21ClNP
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité