(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00594.09 L00594.18
L00594.09EA 76.5 EUR InStock
L00594.09 L00594.18
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97% CAS No.: 3462-97-3 Molecular Formula: C26H24ClOP Formula Weight: 418.91 Melting Point: 235-239° Beilstein Reference: 4173378
Formule: C₂₆H₂₄ClOP
Point de fusion: 235…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031572
Numéro CAS: 3462-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité