Hydroperoxyde de cumène 80%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
349960050 349962500 349960010 349960025
349960050.EA 23.4 EUR InStock
349960050. 349962500. 349960010. 349960025.
Hydroperoxyde de cumène 80%
Hydroperoxyde de cumène
Formule: C₉H₁₂O₂
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002129
Numéro CAS: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
ONU: 3109
ADR: 5.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 80 to 85 %
Color scale ≤450 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité