Bleu alcian 8 GS (C.l. 74240)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Bleu alcian 8 GXBleu alcian 8 GS
ROTH3082.3EA 185 EUR InStock
ROTH3082.3 ROTH3082.2 ROTH3082.1
Bleu alcian 8 GS (C.l. 74240)
Bleu alcian
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
MW: 1298,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010720
Numéro CAS: 33864-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité