Bleu alcian 8 GS
Fournisseur: Serva
Attention
12021.01 12021.02
SERA12021.01EA 0 EUR InStock
SERA12021.01 SERA12021.02
Bleu alcian 8 GS
Alcian blue 8 GX
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010720
Numéro CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité