L-Methionine ethyl ester hydrochloride
Synonyms: H-Met-OEt·HCl, Ethyl L-methionate hydrochloride
003823-5G 003823-25G
FLUO003823-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003823-5G FLUO003823-25G
L-Methionine ethyl ester hydrochloride
L-Methionine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂S·HCl
MW: 213,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012508
Numéro CAS: 2899-36-7
EINECS: 220-787-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité