L-Methionine methyl ester hydrochloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15952.22EA 409 EUR InStock
A15952.22 A15952.06 A15952.14
L-Methionine methyl ester hydrochloride ≥99%
L-Methionine methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂S·HCl
MW: 199,7 g/mol
Point de fusion: 151…152 °C
Numéro MDL: MFCD00012491
Numéro CAS: 2491-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité