L(-)-Methioninol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
B24211.03 B24211.MD
B24211.03EA 78.5 EUR InStock
B24211.03 B24211.MD
L(-)-Methioninol ≥97%
L(-)-Methioninol
Purity: 97% CAS No.: 2899-37-8 Molecular Formula: C5H13NOS Formula Weight: 135.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 31-33° Beilstein Reference: 2231656 Optical Rotation: -21° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00004735
Formule: C₅H₁₃NOS
MW: 135,2 g/mol
Point de fusion: 31…33 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004735
Numéro CAS: 2899-37-8
EINECS: 220-788-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité