L(-)-Methioninol
Fournisseur: Molekula
MOLE64837537-1GEA 0 EUR InStock
MOLE64837537-1G
L(-)-Methioninol
L(-)-Methioninol
Formule: C₅H₁₃NOS
MW: 135,2 g/mol
Numéro CAS: 2899-37-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité