Bis(acétato-O)hydroxyaluminium hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
A11620.0EEA 450 EUR InStock
ABCRAB113376.0500 A11620.0E A11620.36 A11620.22
Bis(acétato-O)hydroxyaluminium hydraté
Bis(acétato-O)hydroxyaluminium hydraté
Formule: C₄H₇AlO₅·H₂O
MW: 162,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008688
Numéro CAS: 142-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité