Chlorure de bromodifluoroacétyle
010428-5G 010428-10G
FLUO010428-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010428-5G FLUO010428-10G
Chlorure de bromodifluoroacétyle
Chlorure de bromodifluoroacétyle
Formule: C₂BrClF₂O
Numéro MDL: MFCD00069081
Numéro CAS: 3832-48-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité