Chlorure de diphénylcarbamoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diphenylcarbamyl chloride, Diphenylcarbamoyl chloride
167140250 167141000 167145000
ACRO167140250EA 45.2 EUR InStock
ACRO167140250 ACRO167141000 ACRO167145000
Chlorure de diphénylcarbamoyle 98%
Chlorure de diphénylcarbamoyle
Formule: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231,68 g/mol
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000633
Numéro CAS: 83-01-2
EINECS: 201-450-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité