Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
H25797.14 H25797.06 H25797.PG
H25797.14EA 121 EUR InStock
H25797.14 H25797.06 H25797.PG
Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle ≥97%
Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle
Purity: 97% CAS No.: 13831-31-7 Molecular Formula: C4H5ClO3 Formula Weight: 136.53 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4271 Boiling Point: 55°/12mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00011535
Formule: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C (12 mmHg)
Densité: 1.270
Point d'éclair: 71 °C (160 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011535
Numéro CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité