N,N'-Diacétylhydrazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N'-Acetylacetohydrazide
A13393.09 A13393.18 A13393.30
A13393.09EA 41.5 EUR InStock
A13393.09 A13393.18 A13393.30
N,N'-Diacétylhydrazine ≥98%
N,N'-Diacétylhydrazine
Purity: 98% CAS No.: 3148-73-0 Molecular Formula: CH3CONHNHCOCH3 Formula Weight: 116.12 Melting Point: 138-142° Boiling Point: 209°/15mm MDL No.: MFCD00008673
Formule: C₄H₈N₂O₂
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008673
Numéro CAS: 3148-73-0
EINECS: 221-576-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité