Daminozide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11960000EA 94.9 EUR InStock
EHERC11960000
Daminozide
Daminozide
Formule: C₆H₁₂N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00002787
Numéro CAS: 1596-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité