Carbonohydrazide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
403970250 403971000 403975000
ACRO403970250EA 44.4 EUR InStock
ACRO403970250 ACRO403971000 ACRO403975000
Carbonohydrazide 97%
Carbonohydrazide
Formule: CH₆N₄O
MW: 90,09 g/mol
Point de fusion: >153 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007591
Numéro CAS: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 158 °C
Titration with KIO3 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité