Carbonohydrazide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11145.14 A11145.22 A11145.36
A11145.14EA 48.9 EUR InStock
A11145.14 A11145.22 A11145.36
Carbonohydrazide ≥97%
Carbonohydrazide
Purity: 97% CAS No.: 497-18-7 Molecular Formula: CH6N4O Formula Weight: 90.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 153-158° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007591
Formule: CH₆N₄O
MW: 90,09 g/mol
Point de fusion: 153…158 °C
Numéro MDL: MFCD00007591
Numéro CAS: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1804
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité