2'-Phénylacétohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14446.14 A14446.22 A14446.36
A14446.14EA 52.2 EUR InStock
A14446.14 A14446.22 A14446.36
2'-Phénylacétohydrazide ≥98%
1-Acetyl-2-phenylhydrazine
Purity: 98% CAS No.: 114-83-0 Molecular Formula: C6H5NHNHCOCH3 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 742880 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008672
Formule: C₈H₁₀N₂O
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008672
Numéro CAS: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité