Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diphénylacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.20524.0025EA 72.8 EUR InStock
8.20524.9999 8.20524.0025
N,N-Diphénylacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N,N-Diphénylacétamide


Formule: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,259 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008685
Numéro CAS: 519-87-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 98 - 101 °C
Molar Mass 211.26 g/mol
Synonyms Acetic acid diphenylamide
Hill Formula C14H13NO
Chemical Formula CH3CON(C6H5)2


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité