N-Hydroxycarbamate de tert-butyle 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Boc-hydroxylamine, N-tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, N-Tert-Boc-Hydroxylamine
209870050 209870010 209870250
ACRO209870050EA 97.6 EUR InStock
ACRO209870050 ACRO209870010 ACRO209870250
N-Hydroxycarbamate de tert-butyle 98+%
N-Hydroxycarbamate de tert-butyle
Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002107
Numéro CAS: 36016-38-3
EINECS: 252-836-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité