N-Hydroxycarbamate de tert-butyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10349.03EA 35.2 EUR InStock
A10349.03 A10349.14 A10349.06
N-Hydroxycarbamate de tert-butyle ≥98%
N-Hydroxycarbamate de tert-butyle
Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 55…58 °C
Numéro MDL: MFCD00002107
Numéro CAS: 36016-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité