Acide iminodi(acétique)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14285000EA 80 EUR InStock
EHERC14285000
Acide iminodi(acétique)
Acide iminodi(acétique)
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004280
Numéro CAS: 142-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité