Thiocarbonohydrazide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TCH
207530250 207530050 207531000
ACRO207530250EA 222 EUR InStock
ACRO207530250 ACRO207530050 ACRO207531000
Thiocarbonohydrazide 98%
Thiocarbonohydrazide
Formule: CH₆N₄S
MW: 106,15 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007616
Numéro CAS: 2231-57-4
EINECS: 218-769-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C (Dec)
Assay ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité