Thiocarbonohydrazide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01205.06 L01205.14 L01205.22
L01205.06EA 44.7 EUR InStock
L01205.06 L01205.14 L01205.22
Thiocarbonohydrazide ≥97%
Thiocarbonohydrazide
Purity: 97% CAS No.: 2231-57-4 Molecular Formula: CH6N4S Formula Weight: 106.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 506657 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007616
Formule: CH₆N₄S
MW: 106,15 g/mol
Point de fusion: ∼ 175 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00007616
Numéro CAS: 2231-57-4
EINECS: 218-769-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité