N,N-Diéthylhydroxylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
114421000 114425000
ACRO114421000EA 38.1 EUR InStock
ACRO114421000 ACRO114425000
N,N-Diéthylhydroxylamine 97%
N,N-Diéthylhydroxylamine
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point de fusion: 26…25 °C
Densité: 0.867 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002126
Numéro CAS: 3710-84-7
EINECS: 223-055-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8 % (800°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité