Allylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
L16232.03 L16232.06
L16232.03EA 51.5 EUR InStock
L16232.03 L16232.06
Allylboronic acid pinacol ester ≥98%
Allylboronic acid pinacol ester
Purity: 98+% CAS No.: 72824-04-5 Molecular Formula: C9H17BO2 Formula Weight: 168.05 Flash Point: 46°(140°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 50-53°/5mm Beilstein Reference: 4244068 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00013347
Formule: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,05 g/mol
Point d'ébullition: 50…53 °C (5 mmHg)
Densité: 0.890
Point d'éclair: 46 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013347
Numéro CAS: 72824-04-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité