Acide maléamique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Maleic acid monoamide, Maleamic acid, (Z)-4-Amino-4-oxobut-2-enoic acid
M0003-25G M0003-500G
TCIAM0003-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM0003-25G TCIAM0003-500G
Acide maléamique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide maléamique
Formule: C₄H₅NO₃
MW: 115,0874 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082354
Numéro CAS: 557-24-4
EINECS: 209-163-4
Merck Index: 14,05701
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=492a1e512f4fffc04926cbd565bb933838fbc0e4&vid=492a1e512f4fffc04926cbd565bb933838fbc0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité