N-(4-Fluorophenyl)maleamic acid
006334-5G 006334-25G
FLUO006334-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006334-5G FLUO006334-25G
N-(4-Fluorophenyl)maleamic acid
N-(4-Fluorophenyl)maleamic acid
Formule: C₁₀H₈FNO₃
Numéro MDL: MFCD00082643
Numéro CAS: 60252-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité