Téréphtalohydrazide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Terephthalic Dihydrazide
L01017.06 L01017.14
L01017.06EA 33.3 EUR InStock
L01017.06 L01017.14
Téréphtalohydrazide 95%
Téréphtalohydrazide
Purity: 95% CAS No.: 136-64-1 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 982939
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014762
Numéro CAS: 136-64-1
EINECS: 205-253-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité