L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-[(4-Nitrophényl)azo]salicylate de sodium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
38707.09 38707.14
38707.09EA 73.3 EUR InStock
38707.09 38707.14
5-[(4-Nitrophényl)azo]salicylate de sodium
5-[(4-Nitrophényl)azo]salicylate de sodium
CAS No.: 1718-34-9 Molecular Formula: C13H8N3NaO5 Formula Weight: 309.22 Physical Form: Powder Appearance: Dark yellow to brown Odour: Odourless Beilstein Reference: 962365 Merck Reference: 14,255 MDL No.: MFCD00067121
Formule: C₁₃H₈N₃NaO₅
MW: 309.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067121
Numéro CAS: 1718-34-9
EINECS: 217-002-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité