1,2-Diphénylhydrazine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrazobenzene
H0180-100G H0180-25G
TCIAH0180-100GEA 514 EUR InStock
TCIAH0180-100G TCIAH0180-25G
1,2-Diphénylhydrazine ≥98.0% (par HPLC)
1,2-Diphénylhydrazine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003012
Numéro CAS: 122-66-7
EINECS: 204-563-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de8d9af86c82e234a4d7fb933cba47f283456a8&vid=5de8d9af86c82e234a4d7fb933cba47f283456a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité