Chlorure de N,N-diphénylhydrazinium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Diphenylhydrazinium chloride
A11289.14 A11289.22 A11289.06
A11289.14EA 123 EUR InStock
A11289.14 A11289.22 A11289.06
Chlorure de N,N-diphénylhydrazinium ≥98%
Chlorure de N,N-diphénylhydrazinium
Purity: 98% CAS No.: 530-47-2 Molecular Formula: C12H12N2.HCl Formula Weight: 220.70 Odour: Odourless Melting Point: ca 163° dec. Beilstein Reference: 3569340 Merck Reference: 14,3325 MDL No.: MFCD00012950
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂
MW: 220,70 g/mol
Point de fusion: ∼ 163 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012950
Numéro CAS: 530-47-2
EINECS: 208-481-0
Merck Index: 14,3325
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité