1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine
008381-5G 008381-1G
FLUO008381-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008381-5G FLUO008381-1G
1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine
1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine
Formule: C₈H₈F₃N₃O₂
MW: 235,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052691
Numéro CAS: 120940-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité