p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
156560250 156561000
ACRO156560250EA 105 EUR InStock
ACRO156560250 ACRO156561000
p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole 97%
p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole
Formule: C₂₀H₁₇ClO
MW: 308,8 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000814
Numéro CAS: 14470-28-1
EINECS: 238-463-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
Assay ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité